Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanemethanol |
| Navn note | 96% |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.9200g/mL |
| Kogepunkt | 162°C to 163°C |
| Flammepunkt | 62°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | C5H9CH2OH |
| Vis mere |