missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclopentakis(1,4-butylene Terephthalate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polybutylene Terephthalate Cyclic Pentamer |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C60H60O20/c61-51-41-11-13-43(14-12-41)53(63)73-33-3-4-35-75-55(65)45-19-21-47(22-20-45)57(67)77-37-7-8-39-79-59(69)49-27-29-50(30-28-49)60(70)80-40-10-9-38-78-58(68)48-25-23-46(24-26-48)56(66)76-36-6-5-34-74-54(64)44-17-15-42(16-18-44)52(62)72-32-2-1-31-71-51/h11-30H,1-10,31-40H2 |
| Formel vægt | 1100.3678 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?