Få mere at vide
Cyclohexyltriphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432477 25 g 25g
11422477 5 g 5g
11442477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14298.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7333-51-9 | C24H26BrP | 425.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7333-51-9
Molekylær formel C24H26BrP
Molekylvægt (g/mol) 425.35
MDL nummer MFCD00031667
InChI nøgle QRAKRDZMIONMRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclohexyltriphenylphosphonium bromide, cyclohexyl triphenylphosphonium bromide, cyclohexyltriphenylphosphanium bromide, cyclohexyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-20alcd, cyclohexyltriphenylphosphoniumbromide, cyclohexyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2724861
SMIL [Br-].C1CCC(CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 265°C to 272°C
Mængde 25 g
Beilstein 3581012
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn cyclohexyl(triphenyl)phosphanium;bromid
Formel vægt 425.36
Procent renhed ≥98%