Få mere at vide
Cyclohexylmethanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 100-49-2 |
| Tæthed | 0.93 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00001510 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | Cyclohexylmethanol, Cyclohexylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Grad | Research |