Få mere at vide
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide, 98+%
Artikelnummer. 11330174
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330174 5 g 5g
11320174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00698.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13689-20-8 | C18H21OP | 284.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13689-20-8
Molekylær formel C18H21OP
Molekylvægt (g/mol) 284.34
MDL nummer MFCD00014301
InChI nøgle ICVUZKQDJNUMKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine oxide, diphenyl cyclohexyl phosphine oxide, cyclohexyldiphenylphosphineoxide, phosphine oxide, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphineoxide, acmc-20alcj, diphenylphosphinyl cyclohexane, cyclohexyldiphenylphosphino-1-one, cyclohexyl-phenylphosphoryl benzene, cyclohexyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 83664
IUPAC navn [cyclohexyl(phenyl)phosphoryl]benzen
SMIL O=P(C1CCCCC1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Smeltepunkt 166°C to 167°C
Mængde 5 g
Beilstein 2943737
Formel vægt 284.34
Procent renhed ≥98%