Få mere at vide
Cyclohexylphenylketon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexyl phenyl ketone |
| Smeltepunkt | 52 °C til 57 °C |
| Kogepunkt | 165 °C til 168 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2046712 |
| Formel vægt | 188.27 |
| Procent renhed | 98% |