Få mere at vide
Cyclohexylphenylketon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466576
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466576 5 g 5g
11476576 25 g 25g
11486576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24816.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 712-50-5 | C13H16O | 188.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 712-50-5
Molekylær formel C13H16O
Molekylvægt (g/mol) 188.27
MDL nummer MFCD00001467
InChI nøgle BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl phenyl ketone, cyclohexyl phenyl methanone, benzoylcyclohexane, cyclohexylphenylketone, benzoyl cyclohexane, phenyl cyclohexyl ketone, methanone, cyclohexylphenyl, cyclohexyl-phenyl-methanone, usaf kf-3, cyclohexylphenyl ketone
PubChem CID 12837
IUPAC navn cyclohexyl(phenyl)methanon
SMIL C1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl phenyl ketone
Smeltepunkt 52°C to 57°C
Kogepunkt 165°C to 168°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2046712
Formel vægt 188.27
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl phenyl ketone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexyl phenyl ketone