Få mere at vide
Cyclohexanone cyanohydrin, 98%
Artikelnummer. 11322649
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322649
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26699.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 931-97-5 | C7H11NO | 125.171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-97-5
Molekylær formel C7H11NO
Molekylvægt (g/mol) 125.171
MDL nummer MFCD00003818
InChI nøgle ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrin
PubChem CID 13610
IUPAC navn 1-hydroxycyclohexane-1-carbonitrile
SMIL C1CCC(CC1)(C#N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone cyanohydrin
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Tæthed 1.031
Kogepunkt 132°C (19 mmHg)
Flammepunkt 118°C (244°F)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 50 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 125.17
Procent renhed 98%