Få mere at vide
Cyclohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanol |
| Mængde | 1 L |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2 |
| Formel vægt | 100.0888 |