Få mere at vide
Cyclohexanol, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072954 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10131900
Brand: Fisher Chemical C/9000/PB08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 108-93-0
MDL nummer 3855
Tekniske data
Smeltepunkt 23°C
pH 6.5
Kogepunkt 161°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C6H12O
Mængde 500 mL
Formel vægt 100.16g/mol
Fysisk form Liquid