Få mere at vide
Cyclohexanol, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10439170 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10439170 2.5 L 2.5 L
10131900 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10439170 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/9000/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 108-93-0
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer 3855
InChI nøgle HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn cyclohexanol
SMIL OC1CCCCC1
Tekniske data
Smeltepunkt 23°C
pH 6.5
Kogepunkt 161°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C6H12O
Mængde 2.5 L
Formel vægt 100.16g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.