Tekniske data
| Smeltepunkt | 23°C |
| pH | 6.5 |
| Kogepunkt | 161°C |
| Emballage | Plastic Coated Glass bottle |
| Molekylær formel | C6H12O |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 100.16g/mol |
| Fysisk form | Liquid |