Få mere at vide
Cyclohexanol, 99%
Beskrivelse
Cyclohexanol bruges til fremstilling af sæber, rensemidler og blødgørere. Det fungerer som opløsningsmiddel for gummi, harpiks, nitrocellulose, metalliske sæber, olier, estere og ethere. Det bruges til fremstilling af adipinsyre, hexamethylendiamin, cyclohexanon og caprolactam. Det fungerer som et sæbestabiliserende middel, desinfektionsmedicinsk sæbe og vaskemiddelemulsion. Det er også nyttigt til malingsblandingsmiddel, læderaffedtningsmiddel og polermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyclohexanol bruges til fremstilling af sæber, rensemidler og blødgørere. Det fungerer som opløsningsmiddel for gummi, harpiks, nitrocellulose, metalliske sæber, olier, estere og ethere. Det bruges til fremstilling af adipinsyre, hexamethylendiamin, cyclohexanon og caprolactam. Det fungerer som et sæbestabiliserende middel, desinfektionsmedicinsk sæbe og vaskemiddelemulsion. Det er også nyttigt til malingsblandingsmiddel, læderaffedtningsmiddel og polermidler.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethyletheracetone, chloroform, ethylacetat, linolie og benzen. Let blandbar med koldt vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, hydrogenperoxid og salpetersyre.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanol |
| Smeltepunkt | 23°C to 24°C |
| Tæthed | 0.951 |
| Kogepunkt | 160°C to 161°C |
| Flammepunkt | 67°C (152°F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.465 |
| Mængde | 2500 mL |
| Beilstein | 906744 |
| Merck Index | 14,2725 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cyclohexanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanol