Få mere at vide
Cyclohexanol, 99%
Artikelnummer. 11438207
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438207 500 mL 500ml
11428207 100 mL 100ml
11448207 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11438207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17576.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
Cyclohexanol bruges til fremstilling af sæber, rensemidler og blødgørere. Det fungerer som opløsningsmiddel for gummi, harpiks, nitrocellulose, metalliske sæber, olier, estere og ethere. Det bruges til fremstilling af adipinsyre, hexamethylendiamin, cyclohexanon og caprolactam. Det fungerer som et sæbestabiliserende middel, desinfektionsmedicinsk sæbe og vaskemiddelemulsion. Det er også nyttigt til malingsblandingsmiddel, læderaffedtningsmiddel og polermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexanol bruges til fremstilling af sæber, rensemidler og blødgørere. Det fungerer som opløsningsmiddel for gummi, harpiks, nitrocellulose, metalliske sæber, olier, estere og ethere. Det bruges til fremstilling af adipinsyre, hexamethylendiamin, cyclohexanon og caprolactam. Det fungerer som et sæbestabiliserende middel, desinfektionsmedicinsk sæbe og vaskemiddelemulsion. Det er også nyttigt til malingsblandingsmiddel, læderaffedtningsmiddel og polermidler.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethyletheracetone, chloroform, ethylacetat, linolie og benzen. Let blandbar med koldt vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, hydrogenperoxid og salpetersyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-93-0
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00003855
InChI nøgle HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
IUPAC navn cyclohexanol
SMIL C1CCC(CC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanol
Smeltepunkt 23°C to 24°C
Tæthed 0.951
Kogepunkt 160°C to 161°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.465
Mængde 500 mL
Beilstein 906744
Merck Index 14,2725
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether acetone,chloroform,ethyl acetate,linseed oil and benzene. Slightly miscible with cold water.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanol