Få mere at vide
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10377120 1 L Glasflaske 1 L
10696342 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
11944641 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10377120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147680010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-93-0
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
InChI nøgle HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
IUPAC navn cyclohexanol
SMIL C1CCC(CC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanol
Smeltepunkt 23.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 161.0°C
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11OH
Brydningsindeks 1.4630 to 1.4670
Mængde 1 L
Beilstein 06,5
Merck Index 15,2718
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ethyle acetate and, aromatic hydrocarbons
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning