Få mere at vide
Cyclohexanemethanol, TRC
Artikelnummer. 17998514
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17998514 100 g
17920095 5 g
17939754 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC989115100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-49-2
Molekylær formel C7 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Synonym Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexanecarbinol, Cyclohexylcarbinol, Cyclohexylmethanol, Cyclohexylmethyl alcohol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
IUPAC navn cyclohexylmethanol
SMIL OCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylmethanol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Formel vægt 114.1045
Procent renhed >95%