Få mere at vide
Cyclohexanemethanol, 99%
Artikelnummer. 11370536 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11370536 25 g Glasflaske 25g
11360536 5 g Glasflaske 5g
11380536 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370536 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111340250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.92 DKK
    376.65 DKK / 25g
    Spare 41.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-49-2
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
InChI nøgle VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
IUPAC navn cyclohexylmethanol
SMIL C1CCC(CC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanemethanol
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 181,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CH2OH
Brydningsindeks 1,4620 til 1,4650
Mængde 25 g
Beilstein 06,14
Merck Index 15,2724
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%