Få mere at vide
Cyclohexanemethanol, 99%
Artikelnummer. 11342556
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342556 100 g 100g
11332556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06538.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.188 g/mol
Cyclohexanmethanol brugt som opløsningsmidler, brændstoffer . Det bruges også i lægemidler, blødgørere, overfladeaktive midler, smøremidler, malmflydemidler, hydrauliske væsker og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexanmethanol brugt som opløsningsmidler, brændstoffer . Det bruges også i lægemidler, blødgørere, overfladeaktive midler, smøremidler, malmflydemidler, hydrauliske væsker og rengøringsmidler.
Opløselighed Opløselig i ether
, alkoholer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-49-2
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.188
MDL nummer MFCD00001510
InChI nøgle VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
IUPAC navn cyclohexylmethanol
SMIL C1CCC(CC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanemethanol
Tæthed 0.926
Kogepunkt 180°C to 181°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.464
Mængde 100 g
Beilstein 773712
Merck Index 14,2731
Opløselighedsinformation Soluble in Ether,Alcohols.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%