Få mere at vide
Cyclohexanemethanol, 99%
Description
Cyclohexanmethanol brugt som opløsningsmidler, brændstoffer . Det bruges også i lægemidler, blødgørere, overfladeaktive midler, smøremidler, malmflydemidler, hydrauliske væsker og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyclohexanmethanol brugt som opløsningsmidler, brændstoffer . Det bruges også i lægemidler, blødgørere, overfladeaktive midler, smøremidler, malmflydemidler, hydrauliske væsker og rengøringsmidler.
Opløselighed Opløselig i ether
, alkoholer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanemethanol |
| Tæthed | 0.926 |
| Kogepunkt | 180 °C til 181 °C |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 773712 |
| Merck Index | 14,2731 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i æter, alkohol. |
| Formel vægt | 114.19 |
| Show More |