Få mere at vide
Cyclohexan, 99+%, ren, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10778893
Cyclohexan, 99+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10778893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
10 L, Plast tromle, 10 L
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Artikelnummer. 10778893
Brand: Thermo Scientific Acros 111110100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-82-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00003814
InChI nøgle XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneVis mereVis mindre
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC navn cyclohexan
SMIL C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane
Smeltepunkt 6.5°C
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 81.0°C
Mængde 10 L
Flammepunkt −18°C
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4250 to 1.4270
Analyseprocentområde 99+%
Rester efter fordampning 0.005% max.
Specifik vægtfylde 0.77
Lineær formel C6H12
Damptryk Vapor Pressure: 104mbar at 20°C
Viskositet 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 20
Vand 0.05% max. (K.F.)
Merck Index 15, 2716
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Formel vægt 84.15
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2545835 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/07/2025 Artikelnummer111110250,111110050,111110100,111110010,111110025
Partinummer2543746 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/07/2025 Artikelnummer111110250,111110050,111110100,111110010,111110025
Partinummer2542228 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/06/2025 Artikelnummer111110250,111110050,111110100,111110010,111110025
Partinummer2539428 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/06/2025 Artikelnummer111110250,111110050,111110100,111110010,111110025
Partinummer2535773 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2025 Artikelnummer111110250,111110050,111110100,111110010,111110025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cyclohexan, 99+%, ren, Thermo Scientific Chemicals >