Få mere at vide
Riedel-de Haën Cyclohexan
Beskrivelse
- Til HPLC og organisk syntese.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexane |
| pH | Not applicable |
| Smeltepunkt | 6.4°C |
| CAS | 110-82-7 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | ≤100.00 |
| Tæthed | 0.78 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | -18°C |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Vis mere |