missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cycloguanil-d4 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30359163
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359163 1 mg
30358305 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30359163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9878821MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1189427-23-3
Molekylær formel C11H11D4Cl2N5
Molekylvægt (g/mol) 292.2
Synonym 1-(4-Chlorophenyl-d4)-1,6-dihydro-6,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine Hydrochloride, BN 2410, Chloroguanide-d4 Triazine Hydrochloride, Cycloguanil-d4 Hydrochloride, NSC 3074-d4
IUPAC navn 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-6,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine;hydrochloride
SMIL NC1=NC(C)(C)N(C(N)=N1)C2=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C2[2H].Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cycloguanil-d4 Hydrochloride
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN5.ClH/c1-11(2)16-9(13)15-10(14)17(11)8-5-3-7(12)4-6-8;/h3-6H,1-2H3,(H4,13,14,15,16);1H/i3D,4D,5D,6D;
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.