CAS RN 1189427-23-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Cycloguanil-d4 Hydrochloride, TRC
CAS: 1189427-23-3 Molekylær formel: C11H11D4Cl2N5 Molekylvægt (g/mol): 292.2 Synonym: 1-(4-Chlorophenyl-d4)-1,6-dihydro-6,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine Hydrochloride,BN 2410,Chloroguanide-d4 Triazine Hydrochloride,Cycloguanil-d4 Hydrochloride,NSC 3074-d4 IUPAC navn: 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-6,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine;hydrochloride SMIL: NC1=NC(C)(C)N(C(N)=N1)C2=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C2[2H].Cl