Få mere at vide
Cycloguanil-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cycloguanil-d4 Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClN5.ClH/c1-11(2)16-9(13)15-10(14)17(11)8-5-3-7(12)4-6-8;/h3-6H,1-2H3,(H4,13,14,15,16);1H/i3D,4D,5D,6D; |