missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclofenil, TRC

Artikelnummer. 30007446
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007446 10 mg
30006490 50 mg
30005629 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98783510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2624-43-3
Molekylær formel C23 H24 O4
Molekylvægt (g/mol) 364.43
Synonym Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, diacetate (9CI), Phenol, 4-[[4-(acetyloxy)phenyl]cyclohexylidenemethyl]-, acetate, p-Cresol, α-cyclohexylidene-α-(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (7CI,8CI), 4,4'-(Cyclohexylidenemethylene)diphenol diacetate ester, Bis(p-acetoxyphenyl)cyclohexylidenemethane, Bis(p-hydroxyphenyl)cyclohexyldienemethane diacetate, Cyclofenil, Cyclofenyl, Cyclopenil, Cyclophenil, Cyclophenyl, F 6066, Fertodur, H 3452, ICI 48213, NSC 86464, Neoclym, Oginex, Ondogyne, Ondonid, Rehibin, Sanocrisin, Sexadieno, Sexovar, Sexovid, α-(p-Hydroxyphenyl)-α-cyclohexylidene-p-cresol diacetate, α-Cyclohexylidene-α-(p-hydroxyphenyl)-p-cresol diacetate, Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, 1,1'-diacetate
IUPAC navn [4-[(4-acetyloxyphenyl)-cyclohexylidenmethyl]phenyl] acetat
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=C2CCCCC2)c3ccc(OC(=O)C)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclofenil
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24O4/c1-16(24)26-21-12-8-19(9-13-21)23(18-6-4-3-5-7-18)20-10-14-22(15-11-20)27-17(2)25/h8-15H,3-7H2,1-2H3
Formel vægt 364.1675
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.