Få mere at vide
Cyclofenil, TRC
Artikelnummer. 30006490
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006490 50 mg
30005629 1 g
30007446 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98783550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2624-43-3
Molekylær formel C23 H24 O4
Molekylvægt (g/mol) 364.43
Synonym Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, diacetate (9CI), Phenol, 4-[[4-(acetyloxy)phenyl]cyclohexylidenemethyl]-, acetate, p-Cresol, α-cyclohexylidene-α-(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (7CI,8CI), 4,4'-(Cyclohexylidenemethylene)diphenol diacetate ester, Bis(p-acetoxyphenyl)cyclohexylidenemethane, Bis(p-hydroxyphenyl)cyclohexyldienemethane diacetate, Cyclofenil, Cyclofenyl, Cyclopenil, Cyclophenil, Cyclophenyl, F 6066, Fertodur, H 3452, ICI 48213, NSC 86464, Neoclym, Oginex, Ondogyne, Ondonid, Rehibin, Sanocrisin, Sexadieno, Sexovar, Sexovid, α-(p-Hydroxyphenyl)-α-cyclohexylidene-p-cresol diacetate, α-Cyclohexylidene-α-(p-hydroxyphenyl)-p-cresol diacetate, Phenol, 4,4'-(cyclohexylidenemethylene)bis-, 1,1'-diacetate
IUPAC navn [4-[(4-acetyloxyphenyl)-cyclohexylidenmethyl]phenyl] acetat
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=C2CCCCC2)c3ccc(OC(=O)C)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclofenil
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24O4/c1-16(24)26-21-12-8-19(9-13-21)23(18-6-4-3-5-7-18)20-10-14-22(15-11-20)27-17(2)25/h8-15H,3-7H2,1-2H3
Formel vægt 364.1675