Få mere at vide
Cyclocytidinhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anti-tumor middel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclocytidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 248 °C til 250 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 14,629 |
| Formel vægt | 261.66 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |