Learn More
Cyclobutanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10635802 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10635802 250 mg Glasflaske 250mg
10307830 1 g Glasflaske 1g
10637104 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10635802 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 168752500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2919-23-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2919-23-5
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00001318
InChI nøgle KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysa
PubChem CID 76218
IUPAC navn cyclobutanol
SMIL OC1CCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanol
Farve Farveløs
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 122.0°C to 123.0°C (733.0 mmHg)
Flammepunkt 21°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C4H7OH
Brydningsindeks 1.4350 to 1.4370
Mængde 250 mg
Beilstein 06, 4
Specifik vægtfylde 0.92
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclobutanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.