Få mere at vide
Cyclobutanol, 96%
Artikelnummer. 11489633
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489633 25 g 25g
11469633 1 g 1g
11479633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12430.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2919-23-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Har syntetiske anvendelser af guldkatalyserede ringudvidelser. Udvikling af en ny type overgangsmetal-katalyserede kaskadereaktioner ved brug af små ringsystemer og applikationerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Har syntetiske anvendelser af guldkatalyserede ringudvidelser. Udvikling af en ny type overgangsmetal-katalyserede kaskadereaktioner ved brug af små ringsystemer og applikationerne.
Opløselighed Delvist opløselig
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2919-23-5
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00001318
InChI nøgle KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysa
PubChem CID 76218
IUPAC navn cyclobutanol
SMIL OC1CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanol
Tæthed 0.925
Kogepunkt 123°C to 124°C
Flammepunkt 21°C (69°F)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 25 g
FN nummer UN1120
Beilstein 2035937
Opløselighedsinformation Partly soluble.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 96%