Få mere at vide
Cyclobutanemethanol, 99%
Artikelnummer. 10347410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347410 25 g Glasflaske 25g
10022360 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182230250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4415-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4415-82-1
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00001330
InChI nøgle WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanemethanol, hydroxymethylcyclobutane, cyclobutylcarbinol, hydroxymethyl cyclobutane, cyclobutyl methanol, cyclobutyl-methanol, cyclobutanecarbinol, cyclobutane carbinol, pubchem23465
PubChem CID 78130
IUPAC navn cyclobutylmethanol
SMIL C1CC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanemethanol
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 143°C to 144°C
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C4H7CH2OH
Brydningsindeks 1.4450 to 1.447
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclobutanemethanol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto