Få mere at vide
Cyclobutanemethanol, 99%
Artikelnummer. 11447014
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447014 5 g 5g
11457014 25 g 25g
11467014 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447014 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21480.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4415-82-1 | C5H10O | 86,134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4415-82-1
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD00001330
InChI nøgle WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanemethanol, hydroxymethylcyclobutane, cyclobutylcarbinol, hydroxymethyl cyclobutane, cyclobutyl methanol, cyclobutyl-methanol, cyclobutanecarbinol, cyclobutane carbinol, pubchem23465
PubChem CID 78130
IUPAC navn cyclobutylmethanol
SMIL C1CC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclobutanemethanol
Kogepunkt 143°C to 144°C
Flammepunkt 39°C (102°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1105
Beilstein 2036027
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99%