Få mere at vide
Cyclizine Lactate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclizine Lactate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2.C3H6O3/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-2(4)3(5)6/h2-11,18H,12-15H2,1H3;2,4H,1H3,(H,5,6) |
| Formel vægt | 356.21 |