missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclizine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30368452
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368452 5 g
30365620 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9878055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 303-25-3
Molekylær formel C18 H22 N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 302.84
Synonym Cyclizine hydrochloride, 1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI,9CI), Marezine hydrochloride, Marzine, N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine monohydrochloride
IUPAC navn 1-benzhydryl-4-methylpiperazine;hydrochloride
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclizine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
Formel vægt 302.155
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.