Få mere at vide
Cyclizine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30365620
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365620 1 g
30368452 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30365620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9878051G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303-25-3
Molekylær formel C18 H22 N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 302.84
Synonym Cyclizine hydrochloride, 1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI,9CI), Marezine hydrochloride, Marzine, N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine monohydrochloride
IUPAC navn 1-benzhydryl-4-methylpiperazine;hydrochloride
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclizine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
Formel vægt 302.155
Procent renhed >95%