Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cyclizin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15547719 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15547719 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15547719 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461040010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 303-25-3 | C18H22N2·HCl | 302.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclizine hydrochloride
CAS 303-25-3
Smeltepunkt 291,0 °C til 293,0 °C
Tab ved tørring 1% maks. (120 °C, 3 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18H22N2·HCl
Mængde 1 g
Synonym cyclizine hydrochloride, cyclizine hcl, dihydrochlorid, marzine, reis-fit, unii-w0o1nhp4we, marezine hydrochloride, cyclizine monohydrochloride, w0o1nhp4we, 1-diphenylmethyl-4-methylpiperazine monohydrochloride
InChI nøgle UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCN(CC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.Cl
IUPAC navn 1-benzhydryl-4-methylpiperazin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 302.84
PubChem CID 6420019
ChEBI CHEBI:51045
Formel vægt 302.84
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclizine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.