Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody.
1352.80 DKK - 7131.44 DKK
Tekniske data
Antigen Cyclin D1/Bcl-1
Klon SP4
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 4
Produktkode Brand Mængde Form Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Form Pris Antal & tilgængelighed  
10733436
Dokumentvisning
Epredia™
RM-9104-S0
100 μL Concentrated
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11594564
Dokumentvisning
Epredia™
RM-9104-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3870.00 DKK
3599.75 DKK / 100µL
Save 270.25 DKK
6% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12653687
Dokumentvisning
Epredia™
RM-9104-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
7500.00 DKK
7131.44 DKK / 1ml
Save 368.56 DKK
4% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12643687
Dokumentvisning
Epredia™
RM-9104-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5295.00 DKK
4908.77 DKK / 12ml
Save 386.23 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Cyclin D1 or PRAD-1 or bcl-1 is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. It is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL).
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
Cyclin D1/Bcl-1
Western Blot
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
SP4
Monoclonal
Rabbit
Cell Cycle
Primary
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater