Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody.
Brand:  Epredia™ RM-9104-S0
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10733436
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Cyclin D1 or PRAD-1 or bcl-1 is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. It is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL).
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Cyclin D1/Bcl-1
Monoclonal
Unconjugated
A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
IVD
Primary
Concentrated
Western Blot
SP4
Rabbit
100 μL
Cell Cycle
Human, Mouse
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.