Få mere at vide
Cyantraniliprole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyantraniliprole |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29) |
| Formel vægt | 472.005 |