Få mere at vide
Cyanazine Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanazine Amide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15ClN6O/c1-4-12-7-13-6(10)14-8(15-7)16-9(2,3)5(11)17/h4H2,1-3H3,(H2,11,17)(H2,12,13,14,15,16) |
| Formel vægt | 258.0996 |