CAS RN 36576-42-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Cyanazine Amide, TRC
CAS: 36576-42-8 Molekylær formel: C9H15ClN6O Molekylvægt (g/mol): 258.71 Synonym: 2-[[4-Chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanamide,2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-ethylamino-1,3,5-triazine,2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-ethylamino-s-triazine,BV 453,Cyanazine II IUPAC navn: 2-[[4-chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanamide SMIL: CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C(=O)N)n1