Få mere at vide
CXCR2-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499776
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499776 50 mg
16495957 5 mg
16492676 25 mg
16484496 100 mg
16460719 1 mg
16413238 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16499776 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101022
MedChemExpress CXCR2-IN-1 is a central nervous system penetrant CXCR2 antagonist with a pIC50 of 9.3.
CXCR2-IN-1 is a central nervous system penetrant CXCR2 antagonist with a pIC50 of 9.3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CXCR2-IN-1
CAS 1873376-49-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H20Cl2FN3O4S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5.4 mg/mL (11.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL ClC1=CC=C(NC(NC2=CC=CC(F)=C2Cl)=O)C(O)=C1S(=O)(C3CCN(C)CC3)=O
Molekylvægt (g/mol) 476.35
Formel vægt 476.35
Procent renhed 99.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation