Få mere at vide
CWHM-12, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463577
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463577 50 mg -
16457558 10 mg -
16400038 5 mg 5mg
16457496 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16463577 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18644
MedChemExpress CWHM-12 is a potent inhibitor of αV integrins with IC50s of 0.2, 0.8, 1.5, and 1.8 nM for αvβ8, αvβ3, αvβ6, and αvβ1.
CWHM-12 is a potent inhibitor of αV integrins with IC50s of 0.2, 0.8, 1.5, and 1.8 nM for αvβ8, αvβ3, αvβ6, and αvβ1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CWHM-12
CAS 1564286-55-0
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H32BrN5O6
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (169.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(CNC(C1=CC(NC2=NCC(O)CN2)=CC(O)=C1)=O)N[C@H](C3=CC(C(C)(C)C)=CC(Br)=C3)CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 590.47
Formel vægt 590.47
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death