Få mere at vide
CW-069, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436878
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16436878 10 mg
16429417 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16436878 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15857
MedChemExpress CW-069 is an allosteric inhibitor of microtubule motor protein HSET with an IC50 of 75 μM.
CW-069 is an allosteric inhibitor of microtubule motor protein HSET with an IC50 of 75 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CW-069
CAS 1594094-64-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H21IN2O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 52 mg/mL (103.93 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(I)C=C1C(O)=O)[C@@H](NCC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 500.33
Formel vægt 500.33
Procent renhed 98.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death