Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA sonde
Artikelnummer. 12688323 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20.000 pmol
50.000 pmol
6.000 pmol
Produkttype:
TAMRA sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
12688323 20.000 pmol TAMRA sonde Hver
10368785 50.000 pmol TAMRA sonde Hver
11529436 6.000 pmol TAMRA sonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12688323 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 450024
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Brugerdefineret TaqMan™ probe
Skik TaqMan™ prober er dobbelt-mærkede primere, der er egnede til brug i enhver real-time PCR-applikation. De indeholder et 5' reporterfarvestof og et 3' TAMRA™ ikke-fluorescerende quencher. Vælg blandt FAM™ , VIC™ , ABY™ , og JUN™ som 3'-reportere. Prober er HPLC-oprensede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation TAMRA
5'Primermodifikation FAM, TET , VIC
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en dobbeltmærket probe i opløsning eller tørret ned.
Opbevares ved -15 °C til -25 °C
Form Flydende eller tørret ned
Format Rør
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Intern sondemodifikation Ingen
Produktlinje TaqMan
Produkttype TAMRA sonde
Oprensningsmetode HPLC
Renhed eller kvalitetsklasse HPLC
Mængde 20.000 pmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)