Få mere at vide
Descrizione
Skik TaqMan™ prober er dobbelt-mærkede primere, der er egnede til brug i enhver real-time PCR-applikation. De indeholder et 5' reporterfarvestof og et 3' TAMRA™ ikke-fluorescerende quencher. Vælg blandt FAM™ , VIC™ , ABY™ , og JUN™ som 3'-reportere. Prober er HPLC-oprensede.
Specifica
Specifica
| 3'Primermodifikation | TAMRA |
| 5'Primermodifikation | FAM, TET , VIC |
| Indhold og opbevaring | 1 rør indeholdende en dobbeltmærket probe i opløsning eller tørret ned. Opbevares ved -15 °C til -25 °C |
| Form | Flydende eller tørret ned |
| Format | Rør |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Intern sondemodifikation | Ingen |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | TAMRA sonde |
| Oprensningsmetode | HPLC |
| Vedi altri risultati |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?