Få mere at vide
Fisherbrand™ Brugerdefinerede rensede ravfarvede pakkerflasker med bred mund
Ideel opbevaring til lysfølsomme tørre pulvere. Fisherbrand™ Skræddersyet rensede rav-bredmundspakningsflasker er fremstillet ved hjælp af ravfarvet sodaglas.
Brand: Fisherbrand™ 02911933
Beskrivelse
Ideel opbevaring til lysfølsomme tørre pulvere. Fisherbrand™ Skræddersyet rensede rav-bredmundspakningsflasker er fremstillet ved hjælp af ravfarvet sodaglas.
- Bred mund giver nem tilgængelighed
- Forrenset for synlige partikler ved hjælp af deioniseret vand
- Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
Tekniske data
250 mL | |
Ravgul | |
101mm | |
Hvid | |
Ja | |
Flaske med bred mund | |
PTFE | |
Skruelåg |
USP renset vand | |
Glas | |
24/PK. | |
PTFE | |
Brede | |
PTFE/polyethylen | |
45-400 mm |