Få mere at vide
Curvulin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Curvulin |
| CAS | 19054-27-4 |
| Molekylær formel | C12H14O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c1-3-17-11(16)5-8-4-9(14)6-10(15)12(8)7(2)13/h4,6,14-15H,3,5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2-acetyl-3,5-dihydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vægt | 238.0841 |