Få mere at vide
Cupferron
Artikelnummer. 15249636 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15249636 25 g 25g
10474121 100 g 100g
10128040 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15249636 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423600250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 135-20-6 | C6H9N3O2 | 155,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-20-6
Molekylær formel C6H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 155.16
MDL nummer MFCD00078422
InChI nøgle NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
PubChem CID 2724103
IUPAC navn azanium;N-oxido-N-phenylnitrogen amid
SMIL N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cupferron
Smeltepunkt 150.0°C to 155.0°C
Antændelsesrest 0.05% max
Lineær formel C6H4N(ONH4)NO
Mængde 25 g
Beilstein 16,I,395
Merck Index 15,2612
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formel vægt 155.16
Grad ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cupferron
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.