Få mere at vide
Cupferron, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483137
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483137 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15483137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16551.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 135-20-6 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Reagens til bestemmelse af Ce, Cu, Fe, Sn og Ti
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cupferron
CAS 135-20-6
Smeltepunkt 154 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C6H9N3O2
MDL nummer MFCD00078422
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,2622
Synonym cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
InChI nøgle NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn azanium;N-oxido-N-phenylnitrogen amid
Molekylvægt (g/mol) 155.16
PubChem CID 2724103
Formel vægt 155.16
Procent renhed ≥97%