Få mere at vide
Cumen, TRC
Artikelnummer. 30004684
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004684 50 g
30004618 10 g
17943615 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC83459050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-82-8
Molekylær formel C9 H12
Molekylvægt (g/mol) 120.19
Synonym Isopropylbenzene, Benzene, (1-methylethyl)-, Cumene (8CI), (1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Cumol, Isopropylbenzene, NSC 8776, i-Propylbenzene
IUPAC navn Kumen
SMIL CC(C)c1ccccc1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isopropylbenzene
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Formel vægt 120.0939